Print…
4,6-Dichloro-8-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307931-1G OR307931-5G
APOSOR307931-1GEA 169 EUR
APOSOR307931-1G APOSOR307931-5G
4,6-Dichloro-8-methylquinoline
4,6-Dichloro-8-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₇Cl₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 948292-34-0