Print…
5-Chloro-2-methoxy-nicotinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid, 5-Chloro-2-methoxynicotinic acid
OR30792-1G OR30792-250MG
APOSOR30792-1GEA 36.4 EUR
APOSOR30792-1G APOSOR30792-250MG
5-Chloro-2-methoxy-nicotinic acid 98%
5-Chloro-2-methoxy-nicotinic acid
Fórmula: C₇H₆ClNO₃
Ponto de Fusão: 146…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08236790
Número CAS: 54916-65-3