Print…
2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR307910-1G OR307910-5G
APOSOR307910-1GEA 0 EUR
APOSOR307910-1G APOSOR307910-5G
2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₇Cl₂N
Ponto de Fusão: 117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05865134
Número CAS: 90097-52-2
UN: 3261
ADR: 8,III