Print…
2-Chloro-3,8-dimethylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307903-1G OR307903-5G
APOSOR307903-1GEA 293 EUR
APOSOR307903-1G APOSOR307903-5G
2-Chloro-3,8-dimethylquinoline
2-Chloro-3,8-dimethylquinoline
Fórmula: C₁₁H₁₀ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 108097-04-7