Print…
2-Chloro-3,7-dimethylquinoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307902-1G OR307902-5G
APOSOR307902-1GEA 284 EUR
APOSOR307902-1G APOSOR307902-5G
2-Chloro-3,7-dimethylquinoline 98%
2-Chloro-3,7-dimethylquinoline
Fórmula: C₁₁H₁₀ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 73863-46-4