Print…
2-Chloro-3,6-dimethylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307901-1G OR307901-5G
APOSOR307901-1GEA 259 EUR
APOSOR307901-1G APOSOR307901-5G
2-Chloro-3,6-dimethylquinoline
2-Chloro-3,6-dimethylquinoline
Fórmula: C₁₁H₁₀ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 132118-28-6