Print…
2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Hydroxy-2,7,8-trimethylquinoline
OR307887-1G OR307887-5G
APOSOR307887-1GEA 151 EUR
APOSOR307887-1G APOSOR307887-5G
2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
Fórmula: C₁₂H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 449199-19-3