Print…
2,6,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307883-1G OR307883-5G
APOSOR307883-1GEA 293 EUR
APOSOR307883-1G APOSOR307883-5G
2,6,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,6,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₅H₁₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 948291-48-3