Print…
2,6,8-Trimethyl-4-quinolinol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307882-1G OR307882-5G
APOSOR307882-1GEA 0 EUR
APOSOR307882-1G APOSOR307882-5G
2,6,8-Trimethyl-4-quinolinol
2,6,8-Trimethyl-4-quinolinol
Fórmula: C₁₂H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 15644-93-6