Print…
2,5,7-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307878-1G OR307878-5G
APOSOR307878-1GEA 293 EUR
APOSOR307878-1G APOSOR307878-5G
2,5,7-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,5,7-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₅H₁₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 948291-02-9