4-Amino-2,8-dimethylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307859-1G
OR307859-5G
APOSOR307859-1GEA
335
EUR
APOSOR307859-1G
APOSOR307859-5G
4-Amino-2,8-dimethylquinoline
4-Amino-2,8-dimethylquinoline
Fórmula:
C₁₁H₁₂N₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08669719 Número CAS: 51617-12-0 |