4-Amino-2,6-dimethylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307858-1G
OR307858-5G
APOSOR307858-1GEA
317
EUR
APOSOR307858-1G
APOSOR307858-5G
4-Amino-2,6-dimethylquinoline
4-Amino-2,6-dimethylquinoline
Fórmula:
C₁₁H₁₂N₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01870544 Número CAS: 342618-57-9 |