Print…
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30785-1G OR30785-5G
APOSOR30785-1GEA 26.1 EUR
APOSOR30785-1G APOSOR30785-5G
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅Cl₂N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08669834
Número CAS: 42779-56-6