Print…
5,7-Dimethylquinolin-4(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
OR307843-1G OR307843-5G
APOSOR307843-1GEA 293 EUR
APOSOR307843-1G APOSOR307843-5G
5,7-Dimethylquinolin-4(1H)-one
5,7-Dimethylquinolin-4(1H)-one
Fórmula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272455
Número CAS: 203626-56-6