Print…
8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR307841-1G OR307841-5G
APOSOR307841-1GEA 219 EUR
APOSOR307841-1G APOSOR307841-5G
8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Fórmula: C₁₅H₁₄ClNO₄
Ponto de Fusão: 106…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08437572
Número CAS: 892874-60-1