Print…
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR307816-1G OR307816-5G
APOSOR307816-1GEA 98.6 EUR
APOSOR307816-1G APOSOR307816-5G
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₇BrClN
Ponto de Fusão: 73…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272432
Número CAS: 1201-07-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III