Print…
Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-8-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR307811-1G OR307811-5G
APOSOR307811-1GEA 71.2 EUR
APOSOR307811-1G APOSOR307811-5G
Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₂ClNO₂
Peso Molecular: 249.70 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173399
Número CAS: 37041-32-0