Print…
2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30772-1G OR30772-250MG OR30772-500MG
APOSOR30772-1GEA 0 EUR
APOSOR30772-1G APOSOR30772-250MG APOSOR30772-500MG
2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100052
Número CAS: 220340-46-5