Print…
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1S,2R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR307675-1G OR307675-250MG
APOSOR307675-1GEA 137 EUR
APOSOR307675-1G APOSOR307675-250MG
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09750528
Número CAS: 137170-89-9