Print…
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307608-1G OR307608-25G OR307608-5G
APOSOR307608-1GEA 0 EUR
APOSOR307608-1G APOSOR307608-25G APOSOR307608-5G
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₂ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07370092
Número CAS: 68327-04-8