Print…
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(4-Chloro-phenyl)-4-oxo-butyric acid ethyl ester
OR307555-1G OR307555-5G
APOSOR307555-1GEA 343 EUR
APOSOR307555-1G APOSOR307555-5G
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Fórmula: C₁₂H₁₃ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00032767
Número CAS: 53503-49-4