Print…
3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307538-1G OR307538-10G OR307538-5G
APOSOR307538-1GEA 23.2 EUR
APOSOR307538-1G APOSOR307538-10G APOSOR307538-5G
3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
Fórmula: C₇H₉NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00152178
Número CAS: 18389-46-3