4-Amino-6,8-dimethylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307525-1G
OR307525-5G
APOSOR307525-1GEA
0
EUR
APOSOR307525-1G
APOSOR307525-5G
4-Amino-6,8-dimethylquinoline
4-Amino-6,8-dimethylquinoline
Fórmula:
C₁₁H₁₂N₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08754057 Número CAS: 929339-38-8 |