Print…
4-Amino-6,8-dimethylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307525-1G OR307525-5G
APOSOR307525-1GEA 0 EUR
APOSOR307525-1G APOSOR307525-5G
4-Amino-6,8-dimethylquinoline
4-Amino-6,8-dimethylquinoline
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08754057
Número CAS: 929339-38-8