Print…
2-Amino-4-methylquinoline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307522-1G OR307522-5G
APOSOR307522-1GEA 335 EUR
APOSOR307522-1G APOSOR307522-5G
2-Amino-4-methylquinoline hydrochloride
2-Amino-4-methylquinoline hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₁ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07700220
Número CAS: 1171502-08-1