Print…
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307521-1G OR307521-5G
APOSOR307521-1GEA 343 EUR
APOSOR307521-1G APOSOR307521-5G
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272514
Número CAS: 203506-30-3