Print…
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30745-1G OR30745-250MG OR30745-5G
APOSOR30745-1GEA 87 EUR
APOSOR30745-1G APOSOR30745-250MG APOSOR30745-5G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Fórmula: C₆H₄BrN₃
Ponto de Fusão: 208…210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08234919
Número CAS: 76006-13-8