Print…
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30742-1G OR30742-5G OR30742-25G
APOSOR30742-1GEA 0 EUR
APOSOR30742-1G APOSOR30742-5G APOSOR30742-25G
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇BrN₂
Ponto de Fusão: 166…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09026991
Número CAS: 885223-72-3