Print…
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30741-1G OR30741-250MG OR30741-5G
APOSOR30741-1GEA 0 EUR
APOSOR30741-1G APOSOR30741-250MG APOSOR30741-5G
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08272244
Número CAS: 7746-27-2