Print…
(3-Bromophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
OR3074-100G OR3074-25G
APOSOR3074-100GEA 68.3 EUR
APOSOR3074-100G APOSOR3074-25G
(3-Bromophenyl)acetic acid 98%
(3-Bromophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 98…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004330
Número CAS: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1