Print…
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
OR30736-1G OR30736-5G
APOSOR30736-1GEA 43.5 EUR
APOSOR30736-1G APOSOR30736-5G
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Ponto de Fusão: 134…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368067
Número CAS: 937049-58-6