Print…
5-Bromo-3-methyl-1H-indazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30734-1G OR30734-5G OR30734-10G
APOSOR30734-1GEA 0 EUR
APOSOR30734-1G APOSOR30734-5G APOSOR30734-10G
5-Bromo-3-methyl-1H-indazole 98%
5-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664003
Número CAS: 552331-16-5