Print…
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307294-1G OR307294-5G
APOSOR307294-1GEA 0 EUR
APOSOR307294-1G APOSOR307294-5G
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole
Fórmula: C₃H₂ClN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01114991
Número CAS: 400752-98-9