Print…
1-(Tetrahydropyranyl)-1H-indazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30728-100MG OR30728-250MG
APOSOR30728-100MGEA 42.2 EUR
APOSOR30728-100MG APOSOR30728-250MG
1-(Tetrahydropyranyl)-1H-indazole-5-carboxylic acid
1-(Tetrahydropyranyl)-1H-indazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09870060
Número CAS: 1000576-28-2