Print…
4-Cyclopropylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Cyclopropylphenyl)boronic acid
OR307250-1G OR307250-250MG
APOSOR307250-1GEA 201 EUR
APOSOR307250-1G APOSOR307250-250MG
4-Cyclopropylphenylboronic acid
4-Cyclopropylphenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01309064
Número CAS: 302333-80-8