Print…
2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30725-250MG OR30725-500MG
APOSOR30725-250MGEA 0 EUR
APOSOR30725-250MG APOSOR30725-500MG
2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11109408
Número CAS: 1092351-88-6