Print…
2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-methyl-2H-indazole-6-carboxylate
OR30724-5G OR30724-10G
APOSOR30724-5GEA 215 EUR
APOSOR30724-5G APOSOR30724-10G
2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11109407
Número CAS: 1071433-01-6