Print…
1-Methyl-1H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30721-1G OR30721-250MG OR30721-5G
APOSOR30721-1GEA 270 EUR
APOSOR30721-1G APOSOR30721-250MG APOSOR30721-5G
1-Methyl-1H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
1-Methyl-1H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11109404
Número CAS: 1092351-84-2