Print…
Ethyl 3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR307175-1G OR307175-250MG
APOSOR307175-1GEA 29 EUR
APOSOR307175-1G APOSOR307175-250MG
Ethyl 3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₆H₇BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 85…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12032195
Número CAS: 1353100-91-0