Print…
Methyl-1H-indazole-7-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30717-5G OR30717-25G
APOSOR30717-5GEA 0 EUR
APOSOR30717-5G APOSOR30717-25G
Methyl-1H-indazole-7-carboxylate 98%
Methyl-1H-indazole-7-carboxylate
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07371608
Número CAS: 755752-82-0