Print…
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30716-1G OR30716-5G
APOSOR30716-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30716-1G APOSOR30716-5G
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07371612
Número CAS: 170487-40-8