Print…
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR307156-25G OR307156-5G OR307156-1G
APOSOR307156-25GEA 132 EUR
APOSOR307156-25G APOSOR307156-5G APOSOR307156-1G
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 97%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 104…110 °C/40mmHg
Ponto de Fusão: 40…43 °C
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062985
Número CAS: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8,II