Print…
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR307148-250MG OR307148-500MG
APOSOR307148-250MGEA 271 EUR
APOSOR307148-250MG APOSOR307148-500MG
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
Fórmula: C₈H₁₃ClO
Ponto de ebulição: 68…72 °C/12mmHg
Densidade: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24230960
Número CAS: 55930-23-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II