Print…
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 1H-indazole-4-carboxylate
OR30714-1G OR30714-5G OR30714-25G
APOSOR30714-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30714-1G APOSOR30714-5G APOSOR30714-25G
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 133…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07371610
Número CAS: 192945-49-6