Print…
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-tert-Butyl (2-hydroxypropyl)carbamate
OR307131-100G OR307131-25G OR307131-5G
APOSOR307131-100GEA 441 EUR
APOSOR307131-100G APOSOR307131-25G APOSOR307131-5G
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 96%
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Fórmula: C₈H₁₇NO₃
Peso Molecular: 175.23 g/mol
Densidade: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04974338
Número CAS: 119768-44-4