Print…
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30712-1G OR30712-5G
APOSOR30712-1GEA 65.4 EUR
APOSOR30712-1G APOSOR30712-5G
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11109365
Número CAS: 872607-89-1