Print…
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
OR307109-1G OR307109-10G OR307109-5G
APOSOR307109-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307109-1G APOSOR307109-10G APOSOR307109-5G
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₂₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03453252
Número CAS: 334932-13-7