Print…
Boc-D-Pro-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307074-100G OR307074-500G OR307074-25G
APOSOR307074-100GEA 0 EUR
APOSOR307074-100G APOSOR307074-500G APOSOR307074-25G
Boc-D-Pro-OH 97%
Boc-D-Pro-OH
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₄
Ponto de Fusão: 134…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063226
Número CAS: 37784-17-1