Print…
Fmoc-Hyp-OH 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Fmoc-trans-4-hydroxy-L-proline
OR307070-100G OR307070-25G
APOSOR307070-100GEA 207 EUR
APOSOR307070-100G APOSOR307070-25G
Fmoc-Hyp-OH 98%
Fmoc-Hyp-OH
Fórmula: C₂₀H₁₉NO₅
Peso Molecular: 353.374 g/mol
Ponto de Fusão: 189…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151929
Número CAS: 88050-17-3