Print…
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307069-25G OR307069-100G
APOSOR307069-25GEA 24.8 EUR
APOSOR307069-25G APOSOR307069-100G
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₅
Ponto de Fusão: 123…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053370
Número CAS: 13726-69-7