Print…
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Boc-D-Dap-OH
OR307061-5G OR307061-100G
APOSOR307061-5GEA 26.1 EUR
APOSOR307061-5G APOSOR307061-100G
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Fórmula: C₈H₁₆N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632072
Número CAS: 76387-70-7